(4-Pyridyl)acetone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9025-25G OR9025-100G OR9025-5G
APOSOR9025-25GEA 64.3 EUR
APOSOR9025-25G APOSOR9025-100G APOSOR9025-5G
(4-Pyridyl)acetone 98%
(4-Pyridyl)acetone
Formule: C₈H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129043
CAS nummer: 6304-16-1