5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902633-1G OR902633-250MG
APOSOR902633-1GEA 99.3 EUR
APOSOR902633-1G APOSOR902633-250MG
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol
Formule: C₄H₂Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24393897
CAS nummer: 88982-91-6