3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902639-1G OR902639-5G
APOSOR902639-1GEA 220 EUR
APOSOR902639-1G APOSOR902639-5G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00749304
CAS nummer: 72145-01-8