1-Isocyano-4-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Isocyano-4-nitrobenzene, 4-Nitrophenyl Isocyanide
OR902653-100MG OR902653-1G OR902653-250MG
APOSOR902653-100MGEA 120 EUR
APOSOR902653-100MG APOSOR902653-1G APOSOR902653-250MG
1-Isocyano-4-nitrobenzene 95%
1-Isocyano-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01937394
CAS nummer: 1984-23-2