6-Chlorohexanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902690-100G OR902690-25G
APOSOR902690-100GEA 495 EUR
APOSOR902690-100G APOSOR902690-25G
6-Chlorohexanoic acid 95%
6-Chlorohexanoic acid
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061103
CAS nummer: 4224-62-8