4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902708-10G OR902708-1G OR902708-5G
APOSOR902708-10GEA 221 EUR
APOSOR902708-10G APOSOR902708-1G APOSOR902708-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00033287
CAS nummer: 7021-11-6