N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902727-1G OR902727-250MG
APOSOR902727-1GEA 92.2 EUR
APOSOR902727-1G APOSOR902727-250MG
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-β-lactone 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine-beta-lactone
Formule: C₈H₁₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318414
CAS nummer: 98541-64-1