5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902743-25G OR902743-5G
APOSOR902743-25GEA 123 EUR
APOSOR902743-25G APOSOR902743-5G
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine
Formule: C₆Cl₂N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191419
CAS nummer: 56413-95-7