5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902762-1G OR902762-250MG
APOSOR902762-1GEA 139 EUR
APOSOR902762-1G APOSOR902762-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040182
CAS nummer: 674287-63-9