3'-(Methylthio)acetanilide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902818-25G OR902818-5G
APOSOR902818-25GEA 402 EUR
APOSOR902818-25G APOSOR902818-5G
3'-(Methylthio)acetanilide 95%
3'-(Methylthio)acetanilide
Formule: C₉H₁₁NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2524-78-9