1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR902874-100MG
OR902874-250MG
OR902874-50MG
APOSOR902874-100MGEA
85
EUR
APOSOR902874-100MG
APOSOR902874-250MG
APOSOR902874-50MG
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule:
C₁₁H₉NO₂ MW: 187.2 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05174745 CAS nummer: 78540-03-1 |