2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902882-10G OR902882-1G OR902882-5G
APOSOR902882-10GEA 876 EUR
APOSOR902882-10G APOSOR902882-1G APOSOR902882-5G
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 14300-45-9