1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902892-100G OR902892-25G
APOSOR902892-100GEA 391 EUR
APOSOR902892-100G APOSOR902892-25G
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Formule: C₇H₁₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014100
CAS nummer: 23159-07-1