2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902962-10G OR902962-1G OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA 330 EUR
APOSOR902962-10G APOSOR902962-1G APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663452
CAS nummer: 62506-76-7