(3-Nitrophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR902997-25G OR902997-5G
APOSOR902997-25GEA 233 EUR
APOSOR902997-25G APOSOR902997-5G
(3-Nitrophenyl)acetonitrile 97%
(3-Nitrophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041249
CAS nummer: 621-50-1