2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903049-1G OR903049-250MG
APOSOR903049-1GEA 687 EUR
APOSOR903049-1G APOSOR903049-250MG
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formule: C₈H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114970
CAS nummer: 4651-92-7