3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903114-1G OR903114-25G OR903114-5G
APOSOR903114-1GEA 24.6 EUR
APOSOR903114-1G APOSOR903114-25G APOSOR903114-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016554
CAS nummer: 621-54-5