Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903153-1G OR903153-250MG
APOSOR903153-1GEA 74.6 EUR
APOSOR903153-1G APOSOR903153-250MG
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formule: C₅H₆ClN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040186
CAS nummer: 774608-88-7