5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903168-1G OR903168-25G OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA 22 EUR
APOSOR903168-1G APOSOR903168-25G APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Kookpunt: 162…164 °C
Smeltpunt: 46…48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002293
CAS nummer: 500-66-3