2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903175-1G
OR903175-250MG
APOSOR903175-1GEA
651
EUR
APOSOR903175-1G
APOSOR903175-250MG
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine 95%
2-Chloro-3-(chloromethyl)pyrazine
Formule:
C₅H₄Cl₂N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
45660-95-5 |