2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903269-10G OR903269-1G OR903269-5G
APOSOR903269-10GEA 289 EUR
APOSOR903269-10G APOSOR903269-1G APOSOR903269-5G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol
Formule: C₈H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02103729
CAS nummer: 10288-36-5