2,6-Xylyl isocyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903290-1G OR903290-5G
APOSOR903290-1GEA 81.8 EUR
APOSOR903290-1G APOSOR903290-5G
2,6-Xylyl isocyanide 95%
2,6-Xylyl isocyanide
Formule: C₉H₉N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013479
CAS nummer: 2769-71-3