2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903299-1G OR903299-5G
APOSOR903299-1GEA 271 EUR
APOSOR903299-1G APOSOR903299-5G
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
2-Bromo-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753737
CAS nummer: 150010-20-1