5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903329-25G OR903329-5G
APOSOR903329-25GEA 319 EUR
APOSOR903329-25G APOSOR903329-5G
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C10H9NO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047166
CAS nummer: 10241-97-1