2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903364-25G OR903364-5G
APOSOR903364-25GEA 54.8 EUR
APOSOR903364-25G APOSOR903364-5G
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014364
CAS nummer: 1643-16-9