2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR903430-100G OR903430-25G OR903430-5G
APOSOR903430-100GEA 256 EUR
APOSOR903430-100G APOSOR903430-25G APOSOR903430-5G
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
Formule: C₉H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008901
CAS nummer: 504-20-1