2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903436-1G OR903436-5G
APOSOR903436-1GEA 271 EUR
APOSOR903436-1G APOSOR903436-5G
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109799
CAS nummer: 5734-71-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable