4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903450-1G OR903450-250MG
APOSOR903450-1GEA 417 EUR
APOSOR903450-1G APOSOR903450-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine
Formule: C₆H₆ClNS
MW: 159.64 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109868
CAS nummer: 334542-44-8