4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903460-1G OR903460-250MG
APOSOR903460-1GEA 231 EUR
APOSOR903460-1G APOSOR903460-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₆ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11518925
CAS nummer: 16372-08-0