5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR903475-1G OR903475-5G
APOSOR903475-1GEA 57 EUR
APOSOR903475-1G APOSOR903475-5G
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
5-Acetylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₇H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697705
CAS nummer: 1124-29-4