4,8-Dichloroquinazoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903493-1G OR903493-5G
APOSOR903493-1GEA 68.7 EUR
APOSOR903493-1G APOSOR903493-5G
4,8-Dichloroquinazoline 98%
4,8-Dichloroquinazoline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657224
CAS nummer: 7148-34-7