2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903520-1G OR903520-5G
APOSOR903520-1GEA 65.8 EUR
APOSOR903520-1G APOSOR903520-5G
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261940
CAS nummer: 73289-66-4