Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903526-1G OR903526-250MG
APOSOR903526-1GEA 456 EUR
APOSOR903526-1G APOSOR903526-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11042992
CAS nummer: 256935-76-9