7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR903527-1G
OR903527-250MG
OR903527-5G
APOSOR903527-1GEA
89.2
EUR
APOSOR903527-1G
APOSOR903527-250MG
APOSOR903527-5G
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formule:
C₁₀H₆BrNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11108693 CAS nummer: 1057217-63-6 |