5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903546-1G OR903546-5G
APOSOR903546-1GEA 60 EUR
APOSOR903546-1G APOSOR903546-5G
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10000597
CAS nummer: 1439-09-4