3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903574-100G OR903574-25G
APOSOR903574-100GEA 53.3 EUR
APOSOR903574-100G APOSOR903574-25G
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole 98%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Formule: C₂Cl₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010072
CAS nummer: 5728-20-1