4-Amino-3,5-dibromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9036-1G OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA 22 EUR
APOSOR9036-1G APOSOR9036-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Smeltpunt: 165…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234048
CAS nummer: 84539-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III