2-Benzofuranacetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903609-1G OR903609-250MG
APOSOR903609-1GEA 131 EUR
APOSOR903609-1G APOSOR903609-250MG
2-Benzofuranacetic acid 95%
2-Benzofuranacetic acid
Formule: C₁₀H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052742
CAS nummer: 62119-70-4