2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 24.9 EUR
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₅N₃O₂
Smeltpunt: 200…207 °C
Vlampunt: 234 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007362
CAS nummer: 17420-30-3