5-Nitro-m-toluidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903637-1G OR903637-5G
APOSOR903637-1GEA 27.5 EUR
APOSOR903637-1G APOSOR903637-5G
5-Nitro-m-toluidine 96%
5-Nitro-m-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082655
CAS nummer: 618-61-1