7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903655-1G OR903655-250MG
APOSOR903655-1GEA 222 EUR
APOSOR903655-1G APOSOR903655-250MG
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one 95%
7-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033162
CAS nummer: 14548-50-6