2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903659-1G OR903659-5G
APOSOR903659-1GEA 0 EUR
APOSOR903659-1G APOSOR903659-5G
2-Chloro-4-ethynylpyridine 98%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189742
CAS nummer: 945717-09-9