cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR903673-100G OR903673-1KG OR903673-500G
APOSOR903673-100GEA 46.8 EUR
APOSOR903673-100G APOSOR903673-1KG APOSOR903673-500G
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid 98%
cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064949
CAS nummer: 610-09-3