2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903695-1G OR903695-250MG
APOSOR903695-1GEA 95 EUR
APOSOR903695-1G APOSOR903695-250MG
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine
Formule: C₅H₆ClN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520878
CAS nummer: 874-31-7