4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903740-100MG OR903740-1G OR903740-250MG
APOSOR903740-100MGEA 169 EUR
APOSOR903740-100MG APOSOR903740-1G APOSOR903740-250MG
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
4-Chlorobenzyl isocyanide
Formule: C₈H₆ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 39546-47-9