3-Chloro-5-methoxypyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903747-1G OR903747-25G OR903747-5G
APOSOR903747-1GEA 93.5 EUR
APOSOR903747-1G APOSOR903747-25G APOSOR903747-5G
3-Chloro-5-methoxypyridazine
3-Chloro-5-methoxypyridazine
Formule: C5H5ClN2O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236839
CAS nummer: 123696-02-6