2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903755-1G OR903755-250MG
APOSOR903755-1GEA 109 EUR
APOSOR903755-1G APOSOR903755-250MG
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
2-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193399
CAS nummer: 83259-30-7