N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903763-1G OR903763-5G
APOSOR903763-1GEA 49.7 EUR
APOSOR903763-1G APOSOR903763-5G
N-Butyl-2-chloroacetamide 95%
N-Butyl-2-chloroacetamide
Formule: C₆H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00776256
CAS nummer: 5349-24-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable