Thieno[2,3-b]pyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903768-1G OR903768-250MG
APOSOR903768-1GEA 505 EUR
APOSOR903768-1G APOSOR903768-250MG
Thieno[2,3-b]pyrazine 97%
Thieno[2,3-b]pyrazine
Formule: C₆H₄N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 56088-28-9