2-Amino-6-bromopyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR903808-1G OR903808-5G
APOSOR903808-1GEA 86.2 EUR
APOSOR903808-1G APOSOR903808-5G
2-Amino-6-bromopyrazine 98%
2-Amino-6-bromopyrazine
Formule: C₄H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697806
CAS nummer: 54237-53-5